Vai a
C8707
Cystamine dihydrochloride
BioXtra
Sinonimo/i:
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
371,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.130,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-260-7
Beilstein/REAXYS Number:
3616850
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
371,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.02%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Cystamine dihydrochloride is a useful reagent to derivatize various polymer monoliths for hydrophilic interaction liquid chromatography; as a crosslinking agent in the development of polymer hydrogels; and as a functional group in nanoparticles developed for siRNA and DNA delivery.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
108318PHR927030050
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.), ~220 °C (dec.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystamine dihydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rosana A S Fonseca et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 11(11), 10785-10797 (2012-02-22)
A piezoelectric immunosensor based on gold nanoparticles (AuNPs) co-immobilized on a dithiol-modified surface is proposed for detection of human cardiac troponin T (TnT). Anti-human troponin T (anti-TnT) antibodies were covalently immobilized on the nanostructured electrode surface by thiol-aldehyde linkages. In
Liang Gao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(11), 3185-3192 (2012-02-22)
Autofluorescent microcapsules were assembled by covalent cross-linking of polysaccharide alginate dialdehyde (ADA) derivative and cystamine dihydrochloride (CM) through a layer-by-layer (LBL) technique. The formulated Schiff base and disulfide bonds render capsules with pH- and redox-responsive properties for pinpointed intracellular delivery
Zhongshan Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1342, 70-77 (2014-04-15)
A polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) hybrid monolith was simply prepared by using octaglycidyldimethylsilyl POSS (POSS-epoxy) and cystamine dihydrochloride as monomers via ring-opening polymerization. The effects of composition of prepolymerization solution and polycondensation temperature on the morphology and permeability of monolithic
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8707-25G04061833610336
C8707-100G04061833619186