Vai a
C8655
4-Chloro-L-phenylalanine
Tryptophan hydroxylase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
L-PCPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
101,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
338,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.63
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
238-023-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2416150
Form:
powder
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Chloro-L-phenylalanine,
form
powder
Quality Segment
mp
263 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Gene Information
Application
4-Chloro-L-phenylalanine (L-PCPA) has been used:
  • to block serotonin synthesis by inhibiting tryptophan hydroxylase (TPH)
  • to study its behavioral and electrographic effects on epileptic senegalese baboon (Papio papio)
  • as a substrate for Chromobacterium violaceum phenylalanine hydroxylase
  • to incubate sea urchin embryos for immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
4-Chloro-L-phenylalanine (L-PCPA) inhibits the synthesis of 5-hydroxytryptamine (5-HT).[1] 4-Chloro-DL-phenylalanine (PCPA) depletes the serotonin levels in the brain by its inhibitory effect on tryptophan hydroxylase (Tph). Studies support the protective effects of PCPA against monocrotaline-induced pulmonary vascular remodeling as well as in lung inflammation.[2]
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0878C5438C3912
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
263 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... TPH1(7166), TPH2(121278)
mouse ... TPH1(21990), TPH2(216343)
rat ... TPH1(24848), TPH2(317675)
Gene Information
human ... GRM4(2914), GRM7(2917), GRM8(2918)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)