Vai a
C8267
Olio di mais
delivery vehicle for fat-soluble compounds
Sinonimo/i:
Olio di mais
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,30 €
2.5 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
214,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-281-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
51,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
maize
Quality Segment
form
liquid
color
very faintly yellow to yellow
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
L′olio di mais, un olio vegetale altamente insaturo estratto del germe di mais, è un composto chimico dai molti impieghi, utilizzato diffusamente nella ricerca biochimica Può essere impiegato come vettore per il trasporto/la somministrazione di composti liposolubili, comprese le tossine, e come glidante nella ricerca sugli eccipienti. L′olio di mais presenta livelli elevati di grassi poliinsaturi, compresi gli acidi grassi omega-6 e omega-3 nella proporzione 2:1. In più, combinato con tensioattivi e polimeri che danno origine a gel, viene utilizzato nella ricerca sulle formulazioni per lo sviluppo di vaccini ad uso veterinario.
Application
L′olio di mais è stato usato in applicazioni di ricerca come veicolo di trasporto per composti solubili nei grassi comprese le tossina.[1][2]
L′olio di mais è stato usato in applicazioni di ricerca come trasportatore di composti solubili nei grassi comprese le tossine. È anche usato nella somministrazione di tamoxifen (TAM) in topi, curcumina in ratti e [3H]retinolo in topi.
Features and Benefits
  • Può essere impiegato nella ricerca in metabolomica, in biochimica e in ambito formulativo
  • Composto di elevata qualità indicato per un′ampia varietà di applicazioni di ricerca
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
47112-U1148806PHR2897
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
C8267
Corn oil
Corn oil analytical standard
Supelco
47112-U
Corn oil
USP
USP
1148806
Corn oil
Corn Oil pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR2897
Corn Oil
biological source
maize
biological source
-
biological source
-
biological source
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
color
very faintly yellow to yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olio di mais
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
489.2 °F - open cup
flash_point_c
254 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8267-500ML04061833522004
C8267-2.5L04061833521991
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. Good morning, I'm writing to ask if the product C8267-500ML CORN OIL, DELIVERY VEHICLE FOR FAT-SOLUTION is sterile or needs to be filtered or autoclaved before injecting animals. Best regards
    1 risposta
    1. We do not have a detailed protocol for sterilization of this product for animal studies. It can be sterile filtered. But note that since corn oil is somewhat viscous, it will be more difficult to sterile filter than water or a saline solution would be.
      According to one publication, the Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
      unit (Product SCGP00525 or similar) has been used to sterilize corn oil.
      Citation: Reinert RB, Kantz J, Misfeldt AA, Poffenberger G, Gannon M, Brissova M, et al. (2012) Tamoxifen-Induced Cre-loxP Recombination Is Prolonged in Pancreatic Islets of Adult Mice. PLoS ONE 7(3): e33529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033529
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. Hi, I was wondering if its possible to confirm the storage condition for corn oil (C8267) ? Is corn oil stable in the fridge? Thanks
    1 risposta
    1. This product is stored at room temperature. While refrigeration is not necessary, temperatures of 2-8°C will not be detrimental.
      Utile?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  5. Is this oil stripped of any natural emulsifiers like lecithin or are there still possible residues?
    1 risposta
    1. This product may contain some lecithin (also known as Phosphatidylcholine). This item is not tested for lecithin levels.
      Utile?
  6. Dans quel contenant est stockée l'huile (inox/plastique/teflon/verre) ?
    1 risposta
    1. This product is packaged in an HDPE bottle with a polypropylene screw cap and a PTFE liner.