Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 299,00 € |
Informazioni su questo articolo
299,00 €
biological source
Pseudomonas syringae pv Glycinea
Quality Level
assay
>95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 0.2 mg/mL, DMSO: soluble 20 mg/mL, methanol: soluble 20 mg/mL
mode of action
enzyme | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1CC2C(CCC2=O)C(=C1)C(=O)NC3(CC3CC)C(O)=O
InChI
1S/C18H25NO4/c1-3-10-7-13-12(5-6-15(13)20)14(8-10)16(21)19-18(17(22)23)9-11(18)4-2/h8,10-13H,3-7,9H2,1-2H3,(H,19,21)(H,22,23)
InChI key
FMGBNISRFNDECK-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| mode of action enzyme | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay >95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility H2O: soluble 0.2 mg/mL, methanol: soluble 20 mg/mL, DMSO: soluble 20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| biological source Pseudomonas syringae pv Glycinea | biological source - | biological source - | biological source - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C8115-1MG | 04061833521779 |