Vai a
C7290
Peptone
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Peptone from casein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,30 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
134,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
236,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
10171502
Form:
powder
75,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
General description
N-Z-Amine A is a peptone containing amino acids and peptides derived by the enzymatic hydrolysis of casein protein. N-Z-Amine A may be used as a plant media growth supplement and in microbiological work.
Application
N-Z-Amine® A has been used:
  • as a component in MS media add this for in in vitro shoot multiplication
  • as a component in MS media add this for callus induction
  • as a component in N6-basal medium for immature zygotic embryos culturing
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0626N4767C6835
N-Z-Amine® A suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C7290
N-Z-Amine® A
N-Z-Amine® EKC Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Sigma-Aldrich
N4767
N-Z-Amine® EKC
N-Z-Amine® B
Sigma-Aldrich
C6835
N-Z-Amine® B
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
application(s)
agriculture
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C7290-250G04061833512227
C7290-1KG04061833512203
C7290-500G04061833512234