Vai a
C7047
1-(Z-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
406,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Level
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-10(15)12(6-7-12)13-11(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
KHINKCGJKZSHAJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C7047-500MG04061831589368