Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 683,00 € |
Informazioni su questo articolo
Specific activity:
5,000 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
683,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
powder
specific activity
5,000 units/mg protein
mol wt
30 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CASP5(838)
Biochem/physiol Actions
Useful in screening caspase inhibitors, studying enzyme kinetics and regulation, determining target substrates, as well as serving as positive controls in caspase activity assays and Western blot analysis.
Physical form
Powder contains 0.052% ammonium sulfate, 0.158% Tris−HCl, and 0.76% sodium chloride.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 nmol of the caspase substrate WEHD-pNA to WEHD and p-nitroaniline per hour at pH 7.2 at 37 °C.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CASP5(838) | Gene Information human ... CASP5(838) | Gene Information human ... CASP4(837) | Gene Information human ... CASP3(836) |
| specific activity 5,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity 5,000 units/mg protein | specific activity ≥1.0 units/mg protein |
| form powder | form buffered aqueous solution | form solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged) |
| mol wt 30 kDa | mol wt predicted mol wt 48 kDa | mol wt 30 kDa | mol wt ~30 kDa |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?