Vai a
C6456
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride
≥80% purity (HPLC), solid
Sinonimo/i:
NIR-2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.290,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C36H45N6O4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
661.23
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride, ≥80% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)N4CCN(CC4)CCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C36H45N6O4.ClH/c1-4-39(5-2)27-11-13-29-31(26-37)30-14-12-28(25-33(30)46-32(29)24-27)40(6-3)17-9-7-8-10-34(43)41-21-18-38(19-22-41)20-23-42-35(44)15-16-36(42)45;/h11-16,24-25H,4-10,17-23H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SWBDBUAWUNWTAS-UHFFFAOYSA-M
Application
Fluorescent protein label.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)