Vai a
C6304
Corn meal
BioReagent, suitable for insect cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
73,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
maize
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Other Notes
May also be used in corn-meal agar for studies of yeast differentiation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
24381CY1000Y4625
Corn meal BioReagent, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
C6304
Corn meal
Yeast Brewers Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
Y4625
Yeast Brewers
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
form
powder
form
dry powder
form
powder
form
powder
biological source
maize
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C6304-1KG04061833511145