Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 482,00 € 409,70 € | |
| 0.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 623,00 € |
Informazioni su questo articolo
409,70 €
Prezzo di listino482,00 €Risparmia il 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
M20, monoclonal
mol wt
antigen 52 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
feline, human, rabbit, canine, bovine
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1:200 using frozen sections of human or animal tissue, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT8(3856)
General description
Immunogen
Application
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
- dot blotting
- protein preparation from bovine epithelial cells
- immunofluorescence[1]
- western blotting
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information human ... KRT7(3855) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT8(3856) |
| species reactivity feline, human, rabbit, canine, bovine | species reactivity human | species reactivity wide range | species reactivity sheep, pig, human, bovine |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone M20, monoclonal | clone LDS-68, monoclonal | clone CY-90, monoclonal | clone C-51, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C5301-100UL | 04061838030467 |
| C5301-.2ML | 04061838104373 |