Vai a
C4945
Sodium cacodylate trihydrate
BioXtra, ≥98%
Sinonimo/i:
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
85,40 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
648,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.03
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-708-2
Beilstein/REAXYS Number:
3702348
MDL number:
85,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
8.0-9.0
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium cacodylate trihydrate has been used as a buffer to fix cells for transmission electron microscopy and as a buffer to fix cells for scanning electron microscopy.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7670C025071188
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioUltra
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cacodylate trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
6131-99-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)