Vai a
C4866
Cardiogenol C hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4-(2-Hydroxyethylamino)-2-(4-methoxyphenylamino)-pyrimidine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N4O2 ·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
mol wt
296.75
packaging
pkg of 5 mg
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(Nc2nccc(NCCO)n2)cc1
InChI
1S/C13H16N4O2.ClH/c1-19-11-4-2-10(3-5-11)16-13-15-7-6-12(17-13)14-8-9-18;/h2-7,18H,8-9H2,1H3,(H2,14,15,16,17);1H
InChI key
QQAHYSZVJLHCNA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cardiogenol C hydrochloride is a cardiomyogenesis inducer in embryonic stem cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1507X4879G3545
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
mol wt
296.75
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
packaging
pkg of 5 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C4866-5MG04061833493144