Vai a
C4642
α-Cyclodextrin
≥98%
Sinonimo/i:
alpha-Cyclodextrin, α-Schardinger dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,40 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
72,30 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
205,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H60O30
Numero CAS:
Peso molecolare:
972.84
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-007-4
Beilstein/REAXYS Number:
79627
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
Application
α-Cyclodextrin can be used:
  • In fabricating reversible supramolecular assemblies.
  • As a modifier to enhance the solubility of oleic acid stabilized nanoparticles.
  • In the preparation of polyrotaxanes with ply(ethylene glycol).
  • In the synthesis of cationic star polymers with oligoethylenimine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
28705778788C4680
α-Cyclodextrin ≥98%
Sigma-Aldrich
C4642
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin purum, ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
28705
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sigma-Aldrich
C4680
α-Cyclodextrin
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cyclodextrin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf