Vai a
C4479
9-Cyclopentyladenine monomethanesulfonate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-CP-Ade mesylate, 9-Cyclopentyladenine mesylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
321,00 €
272,85 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H13N5 · CH3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
272,85 €
Prezzo di listino321,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
180-183 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCC3
InChI
1S/C10H13N5.CH4O3S/c11-9-8-10(13-5-12-9)15(6-14-8)7-3-1-2-4-7;1-5(2,3)4/h5-7H,1-4H2,(H2,11,12,13);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AJMDRSJHCYQPQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A stable, cell-permeable, non-competitive adenylyl cyclase inhibitor that targets the P-site domain.
A stable, cell-permeable, non-competitive adenylyl cyclase inhibitor that targets the P-site domain. IC50 = 100 μM in detergent-dispersed rat brain preparation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PZ0255PZ0362SML1618
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C4479-25MG04061832269986
C4479-5MG04061832897691