Vai a
C4375
N-Carbamyl-L-glutamic acid
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
N-(aminocarbonyl)-L-glutamic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
233,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.15
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Carbamyl-L-glutamic acid,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
InChI key
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Gene Information
human ... CPS1(1373)
Biochem/physiol Actions
N-Carbamyl-L-glutamic acid (carglumic acid) is use to study its potential as a replacement therapy for N-acetylglutamate synthetase (NAGS) deficiency and to treat hyperammonemia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0879G3640G1135
Glu-Glu
Sigma-Aldrich
G3640
Glu-Glu
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
off-white to beige
color
white
color
-
Gene Information
human ... CPS1(1373)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C4375-10G04061833492031