Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 g | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution | 63,90 € | |
| 500 g | Spedizione prevista il04 settembre 2026daSchnelldorf Distribution | 128,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
201-763-4
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Choline bitartrate,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Application
Choline bitartrate has been used as one of the components in experimental diets to study the effects on reproductive processes and on bone genes during gestation and lactation.
Biochem/physiol Actions
Acyl group acceptor
Choline bitartrate is known to serve as a dietary supplement. Choline acts as a precursor for acetylcholine synthesis.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline bitartrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C1629-100G | 04061833467848 |
| C1629-500G | 04061833467855 |