Vai a
C1420
Cuvette washer
Double
Sinonimo/i:
cuvette cleaning
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
206,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
General description
Supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cuvette washer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C1420-1EA04061826185827