Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Normal Human Epidermal Melanocytes M3 are isolated using the serum-free, BPE-free and PMA-free Melanocyte Growth Medium M3. Since PMA is a tumor promoting mitogen, it can interfere with experimental approaches. Therefore, we recommend using cells isolated in Melanocyte Growth Medium M3 and also using this medium for cultivation. Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK) and Normal Human Dermal Fibroblasts (NHDF) from the same donor are available on request.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Normal Human Epidermal Melanocytes 3 (NHEM 3)
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C-14045 | 04065268043660 |