Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.590,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.590,00 €
biological source
human bone marrow
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(stromal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human bone marrow | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| storage temp. room temp | storage temp. −196°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human Mesenchymal Stem Cells (hMSC)
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10108-64-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Articoli
Are your mesenchymal stem cells really MSCs? Learn more about the MSC characterization guidelines proposed by the International Society for Cellular Therapy (ISCT).
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocol to differentiate human mesenchymal stem cells into neurons with extensive dendrites and axons in 3 days. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com.