Vai a
C117
5-Carboxamidotryptamine maleate salt
powder, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-CT, AH-21467
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
288,00 €
244,80 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.080,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N3O · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
244,80 €
Prezzo di listino288,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c12-4-3-8-6-14-10-2-1-7(11(13)15)5-9(8)10;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,5-6,14H,3-4,12H2,(H2,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
PZQZSWAOVAMBQM-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist at 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT5 and 5-HT7 serotonin receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M110SML0640SML1087
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to dark brown
color
white to brown
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C117-25MG04061832081342
C117-5MG04061832081359