Vai a
C1129
Cholic acid
from bovine and/or ovine, ≥98%
Sinonimo/i:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, Cholanic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,40 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
897,00 €
672,75 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.450,00 €
1.087,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.57
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-337-8
Beilstein/REAXYS Number:
2822009
MDL number:
73,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine and/or ovine
Quality Segment
description
anionic
assay
≥98%
form
powder
mol wt
408.57 g/mol
mp
200-201 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.175 g/L at 25 °C
application(s)
pharmaceutical
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver which facilitates fat absorption and cholesterol excretion. It is a non-denaturing ionic detergent.
Application
Dietary cholic acid has been used in a study to assess its effect on colonic epithelial cell proliferation. [1] It has also been used in a study to investigate extractions and comparisons of human erythrocyte ghosts. [2]
Non-denaturing ionic detergent used for extraction of membrane proteins.
Biochem/physiol Actions
Bile Acid
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
700212PC21580001133503
Cholic acid from bovine and/or ovine, ≥98%
Sigma-Aldrich
C1129
Cholic acid
Cholic acid Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Avanti
700212P
Cholic acid
Cholic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2158000
Cholic acid
Cholic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133503
Cholic acid
assay
≥98%
assay
99% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
description
anionic
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Contenuto correlato
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Hui Zhou et al.
JCI insight, 5(20) (2020-10-16)
High-fat feeding (HFF) leads to gut dysbiosis through unclear mechanisms. We hypothesize that bile acids secreted in response to high-fat diets (HFDs) may act on intestinal Paneth cells, leading to gut dysbiosis. We found that HFF resulted in widespread taxonomic
E E Deschner et al.
Digestion, 21(6), 290-296 (1981-01-01)
Administration of cholic acid (1.0% of the diet) to male Fisher rats for 3 days resulted in increased numbers of DNA synthesizing epithelial cells per colonic crypt column as compared to those found in either control or 0.2% cholic acid-fed
Michael Lazarou et al.
The FEBS journal, 276(22), 6701-6713 (2009-10-22)
Complex IV is the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain. In humans, biogenesis of complex IV involves the coordinated assembly of 13 subunits encoded by both mitochondrial and nuclear genomes. The early stages of complex IV assembly involving mitochondrial
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C1129-500G04061833461136
C1129-25G04061833461044
C1129-1KG04061833461020
C1129-100G04061833461013
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Can the cholic acid be frozen once in solution?
    1 risposta
    1. Unfortunately, the solution stability of this product has not been determined.
      Utile?
  4. what is the solubility of cholic acid in DMSO, Ethanol or PBS?
    1 risposta
    1. This product is tested for solubility in methanol at 50 mg/mL. Other possible solvents have not been evaluated.