Vai a
C104
(±)-CPP
solid
Sinonimo/i:
(±)-3-(2-Carboxypiperazin-4-yl)propyl-1-phosphonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
179,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
620,00 €
527,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.100,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
SMILES string
OC(=O)C1CN(CCCP(O)(O)=O)CCN1
InChI
1S/C8H17N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h7,9H,1-6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
CUVGUPIVTLGRGI-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-CPP has been used as an uncompetitive NMDA receptor antagonist:
  • to study its effects on blood glucose in mice
  • in electrophysiological recording in mouse brain slices
  • in electrophysiological recording in rat hippocampal pyramidal neurons
Biochem/physiol Actions
3-(2-carboxypiperazin-4yl) propyl-1-phosphonic acid (CPP) is a potent, competitive, and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist. It is an analog of 2-amino-7-phosphonoheptanoic acid. CPP shows anticonvulusant and antinociceptive activity.
Disclaimer
Hygroscopic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D127G1501G1626
(±)-CPP solid
Sigma-Aldrich
C104
(±)-CPP
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)