Vai a
C101
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine
A1 adenosine receptor antagonist, solid
Sinonimo/i:
1,3-Dipropyl-8-cyclopentylxanthine, DPCPX, PD 116,948
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
193,00 €
164,05 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.39
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble
εmax
14,800 at 276 nm in ethanol
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine has been used as an adenosine receptor (A1AR) antagonist in macrophages[1] and human umbilical vein endothelial cells (HUVECs).[2] It has also been used as A1AR antagonist in MCF-7 breast cancer cell line to test its anti-cancer effect.[3]
Biochem/physiol Actions
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine (DPCPX) is a selective A1 adenosine receptor antagonist.[4] DPCPX possesses anti-cancer functionality. It induces apoptosis in breast cancer cells and favors mRNA expression of caspases.[3]
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C102M2547454202
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
-
color
white
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Adora3(25370)
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Gene Information
human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153)
Gene Information
-
εmax
14,800 at 276 nm in ethanol
εmax
-
εmax
-
εmax
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
791423-250MG04061832939445
C101-25G04061832283579
C101-25MG04061833460269
C101-100MG04061832089508
Domande
  1. Qual a temperatura de armazenamento do C101?
    1 risposta
    1. This product may be stored at room temperature.