Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 98,30 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 400,00 € |
Informazioni su questo articolo
98,30 €
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98% (non-aqueous titration)
form
powder
mol wt
378.47 g/mol
composition
C16, ~85% (balance stearyl (C18) homolog)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (non-aqueous titration) | assay 20.4% | assay ≥96.5% (TLC) | assay ≥99.0% (AT) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mol wt 378.47 g/mol | mol wt - | mol wt 384.44 g/mol | mol wt - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| description cationic | description - | description cationic | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?