Vai a
C0567
(−)-Catechin
from green tea, ≥97% (HPLC), powder, oxidative stress inhibitor
Sinonimo/i:
(−)-trans-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (2S,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
341,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
242-611-7
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
341,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(−)-Catechin, ≥97% (HPLC), from green tea
biological source
green tea
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1
InChI key
PFTAWBLQPZVEMU-HIFRSBDPSA-N
Gene Information
human ... BACE1(23621)
General description
Catechins are major flavonoids present in green tea accounting to 90%. (−)-catechin is comparatively less bioavailable than the (+)-catechin for intestinal absorption.
Application
(-)-Catechin has been used:
  • to test its binding affinity towards estrogen receptor
  • as a reference standard in high-performance liquid chromatography for quantification of polyphenols from plant extracts (HPLC)
  • as a reference standard in kinetic studies to quantify antioxidants from Iranian green tea leaves
Biochem/physiol Actions
Catechins have wide biological functionality. They induce antiviral and anticancer activities. Catechins also play a key role in regulating carbohydrate and lipid metabolism. It prevents fat accumulation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0692PHL80992E4143
(−)-Catechin ≥97% (HPLC), from green tea
Sigma-Aldrich
C0567
(−)-Catechin
(−)-Catechin phyproof® Reference Substance
PHL80992
(−)-Catechin
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
green tea
biological source
green tea
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... BACE1(23621)
Gene Information
human ... BACE1(23621)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Catechin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C0567-5MG04061833450826