Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 349,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-632-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
349,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3CCc4sccc24
InChI
1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
InChI key
FIADGNVRKBPQEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pizotifen is a Serotonin antagonist used for prophylaxis of migraine
Pizotifen is a serotonin antagonist acting mainly at the 5-HT1, 5-HT2A and 5HT2C receptors with some antihistamine activity. It is used for the prevention of vascular headache including migraine and cluster headache.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥8 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B9688-10MG | 04061832079431 |
| B9688-50MG | 04061832079448 |