Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 387,00 € 328,95 € |
Informazioni su questo articolo
328,95 €
Prezzo di listino387,00 €Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
7.5 nM Ki
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
H2O: soluble
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(cc1OC)-c2cc3nccn3c(Nc4ncccc4C(N)=O)n2
InChI
1S/C20H18N6O3.ClH.H2O/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19;;/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25);1H;1H2
InChI key
WYXPKEXHEJAVSI-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition desiccated |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?