Vai a
B7260
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Bz-Arg-AMC hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
180,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
657,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25N5O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.94
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C23H25N5O4.ClH/c1-14-12-20(29)32-19-13-16(9-10-17(14)19)27-22(31)18(8-5-11-26-23(24)25)28-21(30)15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-7,9-10,12-13,18H,5,8,11H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30)(H4,24,25,26);1H/t18-;/m0./s1
InChI key
XKAVYOJOHZLTDF-FERBBOLQSA-N
General description
A sensitive fluorogenic substrate for papain and trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a substrate for trypsin-like proteolysis of peptide in red blood cells
  • as a substrate for midgut proteases of Pieris brassicae[1]
  • as a substrate in screening serine protease activity of venom
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2027C8022T0273
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B7260-5MG04061833441619
B7260-25MG04061833441602