Vai a
B5907
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate
suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
40,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10O4
Peso molecolare:
242.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
powder
40,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
reaction suitability
reagent type: oxidant
packaging
vial of 9.9 g
mp
54 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Formulated specifically for use with Histocryl and LR white acrylic resins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
16852118304289132
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
form
powder
form
liquid
form
-
form
solid
mp
54 °C
mp
-
mp
-
mp
90-93 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
contains
-
contains
stabilizer
contains
-
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
84-61-7
CAS No.
84-61-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)