Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 241,00 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 957,00 € 813,45 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C1C(=Cc2ccccc2)C(NC3CCCCC3)c4ccccc14
InChI
1S/C22H23NO.ClH/c24-22-19-14-8-7-13-18(19)21(23-17-11-5-2-6-12-17)20(22)15-16-9-3-1-4-10-16;/h1,3-4,7-10,13-15,17,21,23H,2,5-6,11-12H2;1H
InChI key
JPATUDRDKCLPTI-UHFFFAOYSA-N
Application
(E/Z)-BCI hydrochloride has been used:
- to evaluate the role of the Duox-H2O2-Dusp6 derepression signaling pathway in heart regeneration[1]
- as an MKP-1 inhibitor to investigate the role of MKP-1 on bexarotent-induced effects
- as a dual specificity phosphatase 6 (DUSP6) inhibitor to study its effects on the proliferation of SKOV3 cells[2]
Biochem/physiol Actions
(E/Z)-BCI Hydrochloride is an inhibitor of dual-specificity phosphatase 6 (Dusp6) and Dusp1; hyperactivates FGF signaling.
BCI is an allosteric inhibitor of Dusp6 that acts within the phosphatase domain to prevent the catalytic stimulation of phosphatase activity induced by ERK2 substrate binding. BCI also hyperactivates FGF signaling, since Dusp6 functions as a feedback regulator of FGF signaling.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B4313-5MG | 04061833217535 |
| B4313-25MG | 04061833217528 |