Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 557,00 € |
Informazioni su questo articolo
557,00 €
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥700 units/mg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BLVRA(644)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥700 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... BLVRA(644) | Gene Information human ... BLVRA(644) | Gene Information human ... BLVRA(644) | Gene Information human ... BLVRA(644) |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
9036-19-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?