Vai a
B1680
Bradyzide di(trifluoroacetate) salt hydrate
≥98%
Sinonimo/i:
(S)-1-[4-(4-Benzhydrylthiosemicarbazido)-3-nitrobenzenesulfonyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid [2-[(2-dimethylaminoethyl)methylamino]ethyl] amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.140,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H42N8O5S2 · 2C2HF3O2 · xH2O
Peso molecolare:
910.90 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
1.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
H2O: >40 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent, orally active, non-peptide B2 bradykinin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S1069S5451444284
(S)-SNAP-5114 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S1069
(S)-SNAP-5114
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >40 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 40 mg/mL, ethanol: 40 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B1680-25MG04061832269276
B1680-5MG04061833426302