Vai a
B157
BQ-788
≥95%, endothelin-B (ETRB) blocker, solid
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylpiperidinecarbonyl-γ-Methyl-Leu-Nin-(Methoxycarbonyl)-D-Trp-D-Nle, N-[N-[N-[(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]-4-methyl-L-leucyl]-1-(methoxycarbonyl)-D-tryptophyl]-D-norleucine sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
228,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H50N5NaO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.78
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
BQ-788, ≥95%, solid
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
solubility
acetonitrile: 0.3 mg/mL, DMSO: 1.2 mg/mL, ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: slightly soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H](Cc1cn(C(=O)OC)c2ccccc12)NC(=O)[C@H](CC(C)(C)C)NC(=O)N3[C@@H](C)CCC[C@H]3C)C([O-])=O
InChI
1S/C34H51N5O7.Na/c1-8-9-16-25(31(42)43)35-29(40)26(18-23-20-38(33(45)46-7)28-17-11-10-15-24(23)28)36-30(41)27(19-34(4,5)6)37-32(44)39-21(2)13-12-14-22(39)3;/h10-11,15,17,20-22,25-27H,8-9,12-14,16,18-19H2,1-7H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,44)(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22+,25-,26-,27+;/m1./s1
InChI key
QCVIFBRTTLMEOV-FUKQNADPSA-M
Gene Information
human ... EDNRB(1910)
mouse ... EDNRB(13618)
rat ... EDNRB(50672)
Application
BQ-788 has been used as a selective endothelin-B (ETRB) blocker in human airway smooth muscle cells (HASMCs),[1] uterine mesothelial cells (UtMCs)-derived vascular smooth muscle cells (VSMCs),[2] and human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)[3]
Biochem/physiol Actions
Selective ETB endothelin receptor antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B150E5411L9167
BQ-788 ≥95%, solid
Sigma-Aldrich
B157
BQ-788
BQ-123 ≥99%, sodium salt, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
B150
BQ-123
Enniatin B from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E5411
Enniatin B
form
solid
form
lyophilized powder
form
-
form
solid
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
acetonitrile: 0.3 mg/mL, ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: slightly soluble, DMSO: 1.2 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: ~10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
-
color
-
color
light brown
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B157-200UG04061833426203