Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 142,00 € | |
| 2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 245,00 € |
Informazioni su questo articolo
142,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Human IgG (γ-chain specific)-Biotin antibody is specific for human IgG and does not bind other human immunoglobulins.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate biotin conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) direct ELISA: 1:1,000 | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B1140-1ML | 04061837514791 |
| B1140-2ML | 04061837514807 |