Vai a
B0300
Betaina
5 M, PCR Reagent
Sinonimo/i:
TMG, trimethylglycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
44,90 €
5 vials
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
147,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2COO
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3537113
44,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
concentration
5 M
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
General description
La betaina, denominata anche trimetilglicina o N,N,N trietilammonio acetato, è un analogo della glicina contenente tre gruppi metilici. Presenta un′elevata compatibilità con la miscela tampone per la reazione a catena della polimerasi (PCR). La betaina è un adiuvante della PCR ampiamente usato per aumentare la resa e la specificità dei prodotti della PCR, in particolare durante l′amplificazione di sequenze bersaglio ad alto contenuto di GC o che formando strutture secondarie sono soggette a una resa insoddisfacente. La betaina facilita la separazione dei filamenti di DNA e permette di gestire la discrepanza tra le temperature di fusione (Tm) delle coppie GC e AT nel DNA. Stabilizza il DNA a doppio filamento bilanciando l′incorporazione delle coppie di basi GC e AT. La betaina si usa comunemente per ottimizzare reazioni di PCR multiplex e PCR “lunga e accurata” (LA-PCR). È stato descritto in letteratura che l′aggiunta di betaina acquosa 1,0-1,7 M a una miscela di PCR riduce la dipendenza della denaturazione del DNA dalla composizione delle coppie di basi.[1]
Application
La soluzione di betaina è stata usata come componente della miscela di reazione per:
  • l'amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP);
  • l'amplificazione del DNA genomico mediante la reazione a catena della polimerasi;[2]
  • l′analisi della lunghezza dei telomeri mediante la reazione a catena della polimerasi quantitativa (qPCR);
  • l'amplificazione delle ripetizioni CGG nel DNA genomico mediante PCR;[3]
  • l'amplificazione isotermica mediata da loop con trascrizione inversa (RT-LAMP) per rilevare il coronavirus 2 responsabile della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2);[4]
  • l'amplificazione mediante PCR della subunità maggiore della RNA polimerasi II (RPB2) diretta da DNA;
  • la trascrizione inversa durante la preparazione di librerie mediante Smartseq2[5]
Packaging
1,5 mL per flaconcino
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
61962W422312B2629
Betaine BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
61962
Betaine
Betaine ≥98%
Sigma-Aldrich
W422312
Betaine
Betaine ≥98% (perchloric acid titration)
Sigma-Aldrich
B2629
Betaine
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
-
color
-
color
-
concentration
5 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
Articoli
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B0300-1VL04061835572045
B0300-5VL04061835515776
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Betaine dissolved in? Water or methanol? I've seen that the solubility of betaine in water was 50mg/ml which would be 426.8mM. How can you get 5M betaine dissolved in water?
    1 risposta
    1. The solvent for B0300 is in fact PCR grade water. Solubility tests performed at 50 mg/ml for some products do not represent maximum solubility. One of the purposes of such solubility tests is to ensure there are no foreign bodies or particulates present in the product. This product is the only Betaine solution available.
      Utile?
  2. how to prepare a 5M betaine solution in water?
    1 risposta
    1. To prepare 5M solution of Betaine in water, dissolve 29.288 grams of Betaine in 50 ml of nuclease-free distilled or deionized water, and the stock solution should be stored at -20°C. There are no specific requirements for heat or sonication during the preparation process, but the stock solution should be filtered through a 0.22 micron filter before use. Additionally, a stir plate and a stir bar may be used if the powder dissolves slowly.