Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 451,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C62H71N11O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
1258.29
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
2-Aminobenzoyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-Tyr(NO2)-Asp, >90% (HPLC)
Quality Level
assay
>90% (HPLC)
form
powder
mol wt
1258.31
solubility
1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
Application
Fluorogenic substrate for Asp-specific proteases from Staphylococcus aureus, Bacillus lichenformis, and Streptomyces griseus.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay >90% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility 1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow | solubility methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility H2O: >1 mg/mL |
| mol wt 1258.31 | mol wt 370.41 | mol wt - | mol wt - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Rui Tostoes et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(11), 3157-3167 (2016-10-07)
The cell therapy industry would greatly benefit from a simple point of care solution to remove dimethylsulphoxide (DMSO) from small-volume thawed cell suspensions before injection. A novel dead-end filtration device has been designed and validated, which takes advantage of the
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9971-1MG | 04061826671139 |