Vai a
A9965
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Ac-YVAD-AFC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
149,00 €
126,65 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C33H36N5O10F3
Peso molecolare:
719.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
126,65 €
Prezzo di listino149,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)28(41-31(49)23(38-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)32(50)37-16(3)29(47)40-24(14-26(44)45)30(48)39-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-27(46)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23-24,28,43H,11,14H2,1-4H3,(H,37,50)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,47)(H,41,49)(H,44,45)/t16-,23-,24-,28-/m0/s1
InChI key
GWKJISJKNKIJNP-DEQDFGQZSA-N
Gene Information
General description
Membrane-permeable fluorogenic substrate for caspase 1 (ICE) and caspase 4 (TX).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0466C6608A6220
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
-
color
-
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP4(837)
mouse ... CASP1(12362), CASP4(12363)
rat ... CASP1(25166), CASP4(114555)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A9965-1MG04061826671122