Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 63,50 € | |
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 306,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.30
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
235-814-7
MDL number:
Form:
powder
63,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3
InChI
1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3
InChI key
HUTDUHSNJYTCAR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ancymidol, a-cyclopropyl-a-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol (EL-53 1), a plant growth retardant is a synthetic pyrimidine analogue. It is also a weak fungitoxic.
Application
Ancymidol has been used as the cytochrome P450 inhibitor to study its effects on Cyanidioschyzon merolae strain.
Biochem/physiol Actions
Ancymidol is a pyrimidine-class plant cell endocrine disruptor plant growth regulator that interferes with gibberellin and cellulose biosynthesis.
Ancymidol acts as a monooxygenase inhibitor. It is capable of interrupting gibberellin biosynthesis and growth in plants.[1]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form - | form - | form powder |
| product line BioReagent | product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ancymidol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9431-100MG | 04061833402528 |
| A9431-25MG | 04061833402535 |