Vai a
A9010
Ethyl arachidate
≥99%
Sinonimo/i:
Ethyl eicosanoate, Ethyl ester of eicosanoic acid, Arachidic acid ethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
135,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
609,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H44O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
YBKSMWBLSBAFBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimizing the Design of Blood-Brain Barrier-Penetrating Polymer-Lipid-Hybrid Nanoparticles for Delivering Anticancer Drugs to Glioblastoma.: This study explores the development of nanoparticles that can cross the blood-brain barrier to deliver anticancer drugs directly to glioblastoma, utilizing ethyl arachidate in their composition to enhance drug encapsulation and targeting (Ahmed et al., 2021).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9135A3881A9298
biological source
synthetic (organic)
biological source
fungus
biological source
-
biological source
Mortierella alpina
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
form
solid
form
liquid
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)