Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.25 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 211,00 € | |
| 0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 289,00 € | |
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 591,00 € |
Informazioni su questo articolo
211,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (frozen sections): 1:50, western blot: 1:30,000
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct ELISA: 1:30,000, western blot: 1:30,000, immunohistochemistry (frozen sections): 1:50 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, western blot: 1:30,000-1:60,000 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000 |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8438-.25ML | 04061837514685 |
| A8438-.5ML | 04061837514692 |
| A8438-1ML | 04061837514708 |