Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 45,70 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 79,10 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 240,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.08
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
200-521-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107687
45,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
3-Amino-1,2,4-triazole, ≥95% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
potency
30 μM Ki
mp
150-153 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-1,2,4-triazole is a herbicide effective against weeds especially bermuda and quack grass. It enters plant circulation through roots and is majorly present in the meristem. 3-Amino-1,2,4-triazole inhibits chlorophyll synthesis resulting in chlorotic leaves and albino plants. In addition, it also affects the growth of the plants. It is exploited to destroy unwanted weeds. It is synthesized from aminoguanidine formate and corresponds to a molecular weight of 84 Da.
Application
3-Amino-1,2,4-triazole has been used:
- as an organelle-specific perturbant in human embryonic kidney (HEK293T) cells
- as histidine biosynthesis inhibitor in medium for screening co-transformants from yeast two-hybrid interactions
- for preservation of midgut sample from honey bee
- for the determination of tryptophan in proteins.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay 99% |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form crystals |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?