Vai a
A7785
Apolipoprotein C-I from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
388,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
average mol wt 6.6 kDa
technique(s)
inhibition assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOC1(341)
General description
Very low density lipoprotein.
Application
Apolipoprotein C-1 directly interferes with fatty acid uptake and is a major plasma inhibitor of cholesterol ester transfer protein. Apolipoprotein C-I has been used to develop a quantitative strategy, named secretome-derived isotopic tag (SDIT), to concurrently identify and quantify the adipocyte-secreted plasma proteins from normal and high-fat-diet (HFD) induced obese mice.
Biochem/physiol Actions
Interferes directly with fatty acid uptake and is the major plasma inhibitor of cholesterol ester transfer protein.
Physical form
Lyophilized from 10 mM NH4HCO3, pH 7.5
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7910MSST0001A0722
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human plasma
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)