Vai a
A7606
Aprindine
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-N′,N′-diethyl-N-phenyl-1,3-propanediamine hydrochloride, Amidonal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
181,00 €
153,85 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
710,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-418-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
153,85 €
Prezzo di listino181,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCCN(C1Cc2ccccc2C1)c3ccccc3
InChI
1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI key
KIPFVRHNAAZJOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Aprindine hydrochloride is a class Ib antiarrhythmic and hERG channel blocker. Aprindine hydrochloride also inhibits the activities of calmodulin-sitmulated cyclic 3′:5′-nucleotide phosphodiesterase and Ca-ATPase.
Biochem/physiol Actions
Aprindine hydrochloride is a class Ib antiarrhythmic and hERG channel blocker.
Aprindine hydrochloride is a class Ib antiarrhythmic and hERG channel blocker. Aprindine shows structure similarities to lidocaine and procainamide and is effective in treatment of patients with ventricular premature depolarizations, ventricular tachycardia, and supraventricular arrhythmias. Aprindine inhibits the activation of bovine brain cyclic 3′:5′-nucleotide phosphodiesterase (EC 3.1.4.17) by calmodulin and inhibits calmodulin-stimulated Ca-ATPase (ATP phosphohydrolase EC 3.6.1.3) activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1923A2846PZ0123
Avridine ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0123
Avridine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (with warming to 60 °C for 5 minutes)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A7606-10MG04061832569147
A7606-50MG04061832569154