Vai a
A7400
D-2-Aminoadipic acid
Sinonimo/i:
(R)-2-Aminohexanedioic acid, D-Homoglutamic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
474,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724347
Form:
powder
474,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Gene Information
Application
D-2-Aminoadipic acid has been used as an inhibitor of glutamine synthetase in spontaneously immortalized human cell line MIO-M1.[1]
Biochem/physiol Actions
D-2-Aminoadipic acid is a glutamate analog.[2] It acts as an inhibitor of glutamate synthetase.[1] D-2-Aminoadipic acid exhibits gliotoxicity towards mitotic astrocytes.[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7275219096855987
D-Valine ≥98%
Sigma-Aldrich
855987
D-Valine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
rat ... Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm6(24419)
Gene Information
human ... GLUL(2752), LGSN(51557)
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419)
Gene Information
rat ... Slc1a3(29483)
Gene Information
-
mp
208-210 °C (lit.)
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-2-Aminoadipic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)