Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 345,00 € |
Informazioni su questo articolo
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Mol wt:
1324
345,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥87% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| mol wt 1324 | mol wt 2393 | mol wt - | mol wt - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A4723-1MG | 04061826670965 |