Vai a
A3940
1-Aminobenzotriazole
greener alternative
≥98% (TLC), powder, cytochrome P450 inhibitor
Sinonimo/i:
1-Benzotriazolamine, ABT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,60 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
235,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
607843
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
67,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1-Aminobenzotriazole,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
greener alternative product score
old score: 93
new score: 46
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
81-84 °C (lit.)
solubility
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
greener alternative category
SMILES string
Nn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
InChI key
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
1-Aminobenzotriazole has been used as a cytochrome P450 inhibitor to study the effects of estrogen on H2O2-induced premature senescence of vascular smooth muscle cells from old rats It has also been used to study the estrogen receptor-mediated effects of 17β-estradiol.[1]
Biochem/physiol Actions
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase.
1-Aminobenzotriazole (1-ABT) is used as an in vitro tool in drug discovery. It can differentiate the P450 from non-P450 enzyme systems. 1-ABT exhibits inhibitory action by covalent alteration of the heme prosthetic group in the P450 enzyme.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A3940-50MG04061832784281
A3940-250MG04061833368329