Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 540,00 € |
Informazioni su questo articolo
540,00 €
biological source
goat
Quality Level
conjugate
agarose conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
PBS suspension
species reactivity
human
extent of labeling
~2.4 mg Ab per mL
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
capacity
1 mg/mL binding capacity
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity goat |
| conjugate agarose conjugate | conjugate unconjugated | conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Datasheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A3543-10ML | 04061833361047 |