Vai a
A3500
1-Acetoxycyclopentanecarbonitrile
liquid
Sinonimo/i:
1-Cyanocyclopentyl acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC1(CCCC1)C#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)