Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 223,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 592,00 € |
5 x 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.530,00 € |
Informazioni su questo articolo
223,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct ELISA: 1:7,000-1:21,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000-1:21,000 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000-1:21,000 |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfatasi alcalina anti-IgG umane (specifica per la catena γ)−
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?