Vai a
A2562
Angiotensinogen from human plasma
≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Hypertensinogen, Renin substrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
450,00 €
337,50 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
337,50 €
Prezzo di listino450,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Angiotensinogen from human plasma, ≥80% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AGT(183)
Biochem/physiol Actions
Angiotensinogen (renin substrate), a component of the rennin-angiotensin system, is a precursor protein to a family of blood pressure and hormone release regulating peptides known as the angiotensins.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Lyophilized powder containing sodium phosphate buffer, pH 7.
Analysis Note
Protein determined by A1%/280
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1037846100132469911734334001
Chromozym PL 90%, powder, pkg of 20 mg
Roche
10378461001
Chromozym PL
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
90%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white to off-white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
UniProt accession no.
P01019
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A2562-.1MG04061832818887